Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, acide, Brockmann I, 40-300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2980.0°C |
Nom chimique ou matériau | Aluminum oxide |
Point de fusion | 2030.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.0 to 5.0 (5% aq. suspension, stirred) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | Al2O3 |
Fieser | 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 |
Merck Index | 15,35 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminium oxide, Brockmann I, acidic