Learn More
Oxyde d’aluminium, 99,7+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10137713
5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2977.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Formule linéaire AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic,solvents,difficultly soluble in mineral acids
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.97
Densité 3.9700g/mL
Nom du produit
Oxyde d’aluminium, 99,7+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >