Learn More
Nitrate d’aluminium non ahydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510026
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
7784-27-2
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
24567
trinitrate d’aluminium nonahydraté
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
7784-27-2
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
24567
trinitrate d’aluminium nonahydraté
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aluminum nitrate nonahydrate
Point de fusion 73.0°C
pH 2.5 to 3.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule moléculaire AlN3O9·9H2O
Formule linéaire Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 375.13
Poids de la formule 375.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.