Learn More
Nitrate d’aluminium non ahydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15159233
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-27-2
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
CID PubChem 24567
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Aluminum nitrate nonahydrate
Point de fusion 73.0°C
pH 2.5 to 3.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire AlH18N3O18
Formule linéaire Al(NO3)3·9H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
Poids de la formule 375.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Récipient en plastique