Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum nitrate nonahydrate |
Point de fusion | 73.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 6.5 to 7.9% (Al) (Complexometry) |
Formule linéaire | Al(NO3)3·9H2O |
Merck Index | 15,347 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine |
Poids de la formule | 375.13 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminium nitrate nonahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminum nitrate nonahydrate