Learn More
Nitrate d’aluminium non ahydraté, + 98 %, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Especificaciones
Especificaciones
Point de fusion | 73°C |
pH | 2.5 to 3.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 5 kg |
Poids de la formule | 375.13g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido