Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en aluminium
Marque: Bochem™ 11022
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Elévateur labo-lift• Mécanisme avec tolérances réduites
• Construction selon DIN 12897
• Labo-lift aluminium Epoxy
• Labo-lift
• Avec clé à cliquet.
Spécification
Aluminium, acier inoxydable | |
160 mm | |
Roulettes | |
1 de chaque |
160 x 130 mm | |
130 mm | |
Support-élévateur pour laboratoire |