Learn More
Isopropoxyde d’aluminium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10581071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10581071
Marque: Thermo Scientific Acros 205175000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-31-7
Formule moléculaire C9H21AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 204.25
Numéro MDL MFCD00008870
Clé InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
CID PubChem 11143
Nom IUPAC aluminium ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum isopropoxide
Point de fusion 129.0°C to 136.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3Al
Quantité 500 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15, 342
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Propanol, aluminumsalt