Learn More
Isopropoxyde d’aluminium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10092750
Isopropoxyde d’aluminium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092750
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10092750
Marque: Thermo Scientific Acros 205170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-31-7
Formule moléculaire C9H21AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 204.25
Numéro MDL MFCD00008870
Clé InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
CID PubChem 11143
Nom IUPAC aluminium ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum isopropoxide
Point de fusion 129.0°C to 136.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3Al
Quantité 1 kg
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15, 342
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469186 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number205170051,205175000,205170010
Numéro de lotA0466538 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/10/2024 Catalog Number205170051,205175000,205170010
Numéro de lotA0466536 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/10/2024 Catalog Number205170051,205175000,205170010
Numéro de lotA0466537 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/10/2024 Catalog Number205170051,205175000,205170010
Numéro de lotA0466534 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/10/2024 Catalog Number205170051,205175000,205170010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Propanol, aluminumsalt
Nom du produit
Isopropoxyde d’aluminium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >