Learn More
Chlorure d’aluminium, 99%, extra-pur, anhydre, granulés, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10368380
Chlorure d’aluminium, 99%, extra-pur, anhydre, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10368380
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10368380
Marque: Thermo Scientific Acros 195785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminumAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 194.0°C
Couleur Jaune
Forme physique Granulés
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Merck Index 15, 333
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Poids de la formule 133.34
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.44
Densité 2.4400g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466127 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number195780010,195785000
Numéro de lotA0464601 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2024 Catalog Number195780010,195785000
Numéro de lotA0458670 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number195780010,195785000
Numéro de lotA0443733 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number195780010,195785000
Numéro de lotA0401262 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number195780010,195785000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    0
    Minutes
    51
    Secondes
    6
Nom du produit
Chlorure d’aluminium, 99%, extra-pur, anhydre, granulés, Thermo Scientific Chemicals >