Learn More
Chlorure d’aluminium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), pour analyse, anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
20 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
20g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces, acide de Lewis
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum chloride |
| Point de fusion | 194.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | AlCl3 |
| Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
| Merck Index | 15,333 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform |
| Afficher plus |