Learn More
Bochem™ Supports élévateurs de laboratoire anodisés en aluminium
Code produit. 10080911
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10080911
Marque: Bochem™ 11081
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués conformément aux normes DIN. 12897 Les supports-élévateurs pour laboratoire anodisés en aluminium Bochem™ sont dotés d’un bouton ergonomique arrondi et facile à utiliser.
  • Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
  • Bouton ergonomique arrondi et facile à utiliser
  • Ciseau en acier inox 18/10
  • La charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et la charge statique maximale (Kg max. stat.) sont conformes à la norme DIN 12897
  • Le type 1 (240 x 240 mm) utilise une roue de réglage manuelle
  • Le type 2 (300 x 300 mm) comprend un cliquet qui se raccorde à la roue de réglage
Spécification
Matériau Aluminium anodisé, acier inox
Dimensions (L x l) 300 x 300 mm
Longueur (métrique) de la base 300 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Comprend Cliquet
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque