Learn More
Sulfate d’ammonium d’aluminium dodécahydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10134500
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-26-1
Numéro MDL MFCD00149958
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62668
Nom IUPAC aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 200.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 93.5°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Formule linéaire AlNH4(SO4)2·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 453.313
Poids de la formule 453.33
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 45% to 48% (2 g, 300°C)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.64
Densité 1.6400g/mL