Learn More
Aluminium, 99,9995 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10078339
Aluminium, 99,9995 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10078339
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10078339
Marque: Thermo Scientific Acros 437070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour l’analyse des ultra-traces
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Gris
CAS 7429-90-5
Point de fusion 660.0°C
Point d’ébullition 2327.0°C
Densité 2.7000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.9995%
Formule moléculaire Al
Numéro MDL MFCD00134029
Quantité 25 g
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nom IUPAC aluminium
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Poids de la formule 26.97
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Forme Tir
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Aluminium, 99,9995 %, Thermo Scientific Chemicals >