missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde d’alumine, 1-3 mm, MP Biomedicals™

Code produit. 11400596 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11400596

Marque: MP Biomedicals 0202031

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Un oxyde amphotère communément appelé oxyde d’aluminium (α-oxyde d’aluminium), alundon ou corindon sous sa forme cristalline, mais également connu sous de nombreux autres noms, ce qui reflète sa présence généralisée dans la nature et l’industrie.

  • Un oxyde d’aluminium présent dans la nature, comme divers minéraux tels que la bauxite, le corindon, etc.
  • Utilisé comme adsorbant, agent de dessiccation et catalyseur, ainsi que dans la fabrication de ciments et de réfractaires dentaires.
  • Catalyse une variété de réactions utiles dans l’industrie.
  • Largement utilisé pour éliminer l’eau des flux gazeux.
  • Également utilisé pour sa dureté et sa résistance.
  • Largement utilisé comme abrasif, y compris comme substitut économique au diamant industriel.
  • De nombreux types de papier de verre contiennent des cristaux d’oxyde d’aluminium.
  • Dans les laboratoires de chimie, l’oxyde d’aluminium est un milieu pour la chromatographie, disponible en formulations basique (pH de 9,5), acide (pH de 4,5 dans l’eau) et neutre, ainsi que pour les alcools, les hydrocarbures, les stéroïdes, les alcaloïdes et les pigments naturels.
  • L’oxyde d’aluminium neutre (moins actif que la forme basique) est utile pour la séparation des aldéhydes, des cétones, des quinones, des esters, des lactones et des glucosides.
  • L’oxyde d’aluminium acide est la forme la plus faible et la moins utilisée.
  • L’oxyde d’aluminium est utile pour la séparation des pigments acides et des acides forts.
  • Peut provoquer des réactions de polymérisation, de condensation et de déshydratation.
  • Ni l’acétone ni l’acétate d’éthyle ne doivent être utilisés comme éluants, ces derniers faisant l’objet d’une saponification.
  • Utilisé comme dosimètre pour les applications de radioprotection et de thérapie pour ses propriétés de luminescence stimulées optiquement.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO).
    • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, toute utilisation commerciale non autorisée, utilisation diagnostique in vitro, utilisation thérapeutique ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.
  • Applications clés :
    • Chromatographie, adsorbants, CCM
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Point d’ébullition ca. 2980°C
Point de fusion ca. 2072°C
CAS 1344-28-1
Quantité 5 kg
Formule moléculaire Al203
Numéro MDL MFCD00003424
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Température d’allumage 590°C
Tension de vapeur at 20°C not applicable
Densité 3.94 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis