Learn More
Oxyde d’aluminium B, activité : I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Code produit. 17897024 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Pour la chromatographie G163 ; adsorbants ; CCM
  • MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I is an oxide of aluminum, occurring in nature as various minerals such as bauxite, corundum, etc.
  • It is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alumina B
Note relative au nom Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 24 l/mm
Couleur Rose à blanc
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Densité 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.