Learn More
Oxyde d’aluminium B, 32-63 μm, active, MP Biomedicals™
À utiliser dans la chromatographie en colonne et la filtration adsorptive
Marque: MP Biomedicals 0202040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’oxyde d’aluminium est utilisé comme adsorbant, agent de dessiccation et catalyseur, ainsi que dans la fabrication de ciments et de réfractaires dentaires
Spécification
500 g | |
Oxyde d’aluminium B | |
MFCD00003424 | |
1344-28-1 |
Conserver à température ambiante. | |
Poudre | |
3,94 g/cm3 à 20 °C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde d’aluminium B, 32-63 μm, active, MP Biomedicals™ > 500 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu