Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice Nano-SILGUR CCMHP avec zone de concentration sur plaques en verre
Séparez les mélanges avec des couches de silice avec une zone de concentration de Kieselguhr pour CCMHP. Les couches de silice Nano-SILGUR CCMHP avec zone de concentration sur plaques en verre présentent un fractionnement étroit des particules de silice pour une sensibilité de détection accrue. Sélectionnez un indicateur fluorescent ou sans indicateur.
Marque: Macherey-Nagel™ 811032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nano silice 60
- Le fractionnement étroit des particules de silice permet des séparations plus nettes, des temps de développement plus courts, des distances de migration plus courtes, une quantité inférieure d'échantillons et une sensibilité de détection accrue par rapport à la silice standard
- Disponibles en plaques de verre avec ou sans indicateur fluorescent
- Excellente efficacité de séparation
- Coupe facile et fiable
- Mouillabilité exceptionnelle
- Zone de kieselguhr pour une application rapide des échantillons : Le kieselguhr étant complètement inerte à l’égard d’un grand nombre de composés, les échantillons forment toujours une bande étroite à l'interface des deux adsorbants, indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des taches dans la zone de concentration. La séparation se fait alors dans la couche de silice.
Spécification
Silice 60 | |
60 Å | |
Plaque en verre | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |
2 à 10 μm | |
25/boîte | |
Néant | |
∼500 m2/g | |
10 x 10 cm |