Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254 Alugram™
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Marque: Macherey-Nagel™ 818332
87.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Couches de silice standard non modifiées sur aluminium pour CCM
- Silice 60
- Une mouillabilité exceptionnelle pour des résultats précis de colorisation, même avec des réactifs de détection 100 % aqueux
- Efficacité de séparation et reproductibilité d’un lot à l’autre excellentes
- Coupe facile et fiable grâce à un système de liant optimisé sans écaillage de silice
- Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs, stable aussi dans les éluants purement aqueux
Spécification
5 à 17 μm | |
50/boîte | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
50 × 200 mm |
60Å | |
Feuille d’aluminium | |
0.75 ml/g | |
0.20 mm |