Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d’aluminium ALUGRAM™ Xtra SIL G
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 × 75 mm
5 x 10 cm
50 × 200 mm
200 × 200 mm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
Les feuilles d’aluminium ALUGRAM™ Xtra SIL G sont dotées de couches de silice 60 de qualité standard non modifiées sans indicateur fluorescent.
- Une mouillabilité exceptionnelle pour des résultats précis de colorisation, même avec 100 % de réactifs de détection aqueux
- Efficacité de séparation et reproductibilité d’un lot à l’autre excellentes
- Coupe facile et fiable grâce à un système de liant optimisé sans écaillage de silice
- Stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
- Le produit hautement polymérique est également complètement stable dans les éluants purement aqueux
Spécification
Spécification
| Matériau | Feuilles d’aluminium Alugram avec 60 couches de silice non modifiées |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Type | Feuille d’aluminium |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,20 mm |
| Dimensions (L x l) | 5 x 10 cm |