Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SILGUR
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
Conditionnement:
25 pièces
Description
HPTLC aluminum sheets with unmodified silica gel (SiOH) and concentrating zone (kieselguhr, diatomaceous earth or diatomite).
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Feuille d’aluminium |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,02 mm |
| Dimensions (L x l) | 10 x 10 cm |