Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G/UV254
Marque: Macherey-Nagel™ 818343
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spezifikation
2 à 10 μm | |
25/boîte | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
20 x 20 cm |
60 Å | |
Feuille d’aluminium | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur