Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité basses Altaïte
Les chaussures de sécurité basses Altaïte Euro Protection™ sont confortables, robustes et résistantes. Elles sont dotées d'un embout de protection composite.
Marque:  Euro Protection™ 9ALTL44
Code produit. 12093676
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Col rembourré et languette à soufflet pour un ajustement serré.
  • Contrefort
  • Semelle intermédiaire EVA absorbant les chocs.
  • Cuir pleine fleur et maille brillante supérieure.
  • Doublure en maille 3D respirante.
  • Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
Spécification
Spécification
Marron, Beige
Cuir
Semelle intermédiaire EVA cimentée, absorbant les chocs, semelle extérieure en caoutchouc nitrile, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation.
Faible
603 G par chaussure en taille 8
Respirante, en maille 3D
44
Nitrile, EVA, tissu composite
Composite
EN ISO 20345:2011