Learn More
ALPL Monoclonal Antibody (2F4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MA517030
329.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15317920
  • 494.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
MA5-17030 targets ALPL in FACS, IHC, indirect ELISA, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17030 immunogen is purified recombinant fragment of human ALPL expressed in E. Coli. MA5-17030 detects ALPL which has a predicted molecular weight of approximately 57.3kDa.
Alkaline phosphatase is a homodimeric protein enzyme (86 kDa), containing two zinc atoms crucial to its catalytic function per monomer, and it is optimally active at alkaline pH environments. The enzyme is found in prokaryotes and eukaryotes, with the same general function but in different structural forms suitable to organism's environment. ALP plays a role in liver metabolism and development within the skeleton. In bacteria, ALP acts as a source of inorganic phosphate. In yeast, ALP can be a useful protein for studying membrane protein sorting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
ALPL Monoclonal Antibody (2F4), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated