Learn More
Abnova™ Sonde FISH ALPL/CEN1p
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1515.00€ - 2495.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
---|---|
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
Expression | phosphatase alcaline, foie/os/rein |
Alias de gène | AP-TNAP,FLJ40094,FLJ93059,HOPS,MGC161443,MGC167935,TNAP,TNSALP |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16013355
|
Abnova™
FG0217.100uL |
100 μl |
1515.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16023355
|
Abnova™
FG0217.200uL |
200 μl |
2495.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
AP-TNAP,FLJ40094,FLJ93059,HOPS,MGC161443,MGC167935,TNAP,TNSALP | |
249 | |
Liquide |
Tube | |
phosphatase alcaline, foie/os/rein | |
ALPL | |
ADN/ARN |