Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™
Code produit. p-210300 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150/Paquet
150/Paquet (En vrac)
300/Paquet
75/Paquet
Packungsgröße:
150 pièces
300 pièces
75 pièces
Artikelnummer. 12363755
Marke: Texwipe™ TX1004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pour applications de classe ISO 5 et 6
  • Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
  • Linguette résistante, tout usage pour le nettoyage de surface et le contrôle des déversements
  • Grande capacité de tri, bonne résistance à l’abrasion et faible taux de relargage de particules
  • Efficace comme surface de travail propre et pour l’emballage des pièces sensibles
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Bestellinformation
Lavés et conditionnés en salle blanche dans un emballage en salle blanche Bag-Within-A-Bag™ sans solvant. Poids de base : 163 g/m2.
Spezifikation
Type de produit Lingettes sèches AlphaWipe™
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,16 cm
Matériau Polyester à filaments continus
Poids de base 158
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Couleur Blanc
Structure Double tricotage
Bords Coupe blanchie
Dimensions (L x l) 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour l'essuyage général, le contrôle des déversements, le nettoyage et le polissage de l'acier inoxydable, revêtement de protection pour les pièces et le produit
Quantité d’emballage 300/Paquet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt