Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Click to view available options
Taille du port (métrique):
203 mm
305 mm
Description
- Efficace pour les environnements physiques à usage moyen, en particulier pour la protection contre les abrasions et les déchirures
- L’épaisseur du milieu (20 mil / 0,51 mm) augmente la dextérité, ce qui améliore la capacité de manipuler des objets
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
Couleur | Naturel |
Hand | Spécifique |
Matériau | Latex |
Type de produit | Gants pour boîte sèche |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (impériale) | 20 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,51 mm |
Norme EN388 | 2020X |
EN ISO 374-1 | Type A |