Learn More
Ansell™ Combinaison AlphaTec™MICROGARD™2500 Standard Modèle 111, blanche
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Conditionnement:
35 pièces
Description
- Hotte à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets de la taille et des chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Boucles
- Couleur : Blanc
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié en polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Passe-doigt, Élastique |
| Hood Type | 3 parties |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière avant à double sens avec rabat-tempête |
| Type de couture | Piqué, Ruban adhésif |
| Afficher plus |