Learn More
Ansell™ Surchaussures AlphaTec™MICROGARD™2000 Modèle 417
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
Description
- Ouverture élastique
- Coutures liées
- Semelle en PVC ESD
- Taille : 39-42 • 42-46 • 46-48
- Couleur : Blanc
Spécification
Spécification
| Dimensions | L |
| Matériau | Microporous Polyethylene |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Ouverture élastique |
| Type de semelle | PVC |
| Description | Surchaussures - ESD |
| Type de couture | Lié |
| Afficher plus |