Learn More
Ansell™ Tablier AlphaTec™MICROCHEM™4000 modèle 212
Code produit. 15863757 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Vert, taille universelle
Code produit. 15863757
Marque: Ansell™ GR40W0021200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MICROCHEM™ 4000 est conçu pour fournir une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques
  • Attache à la taille
  • Attache de 100 cm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Laminé barrière multicouche
Couleur Vert
Jetable Oui
Type de bouchon Waist Ties
Stérilité Non stérile
Nbre de poches Néant
Résistance Abrasions, acides, antistatiques, agents pathogènes à diffusion hématogène, produits chimiques
Certifications/Conformité EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (3) ; EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (4) ; EN14126 : 2003, types PB (3)-B, PB (4)-B ; EN 1149-1 : 1995
Longueur (métrique) 100 cm
Description de l’article Tablier avec attaches.Disponible en une seule taille
Modèle Alphatec™ 4000, modèle 212
Type de couture Collé, soudé