Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
331.00€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17814851
|
Ansell
38628070 |
7 |
331.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17824851
|
Ansell
38628110 |
11 |
331.00€
1 paire |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17182122
|
Ansell
38628080 |
8 |
331.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751693
|
Ansell
38628100 |
10 |
331.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761693
|
Ansell
38628090 |
9 |
331.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- AlphaTec™ 38-628 offers superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids
- The glove is very flexible and provides excellent dexterity
- Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, offering easy donning and good grip
- The absence of latex proteins means there's no risk of latex allergies