Learn More
Ansell Gants en nylon tricoté HyFlex™ 11-816 avec revêtement en mousse de nitrile Fortix™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Beschreibung
- La doublure et le revêtement ultra-fins donnent aux employés qui ont besoin de sensibilité tactile pour effectuer des tâches de précision l’impression de ne pas porter de gants.
- La conception ergonomique offre une sensibilité tactile pour une manipulation aisée des petites pièces
- Les matériaux sont testés par des dermatologues, sans solvant et certifiés Oekotex pour garantir l’absence de substances nocives
- La technologie de résistance à l’abrasion FORTIX™ prolonge la durée de vie des gants tout en améliorant la sécurité et la productivité du travailleur
- Absence de transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Noir, Bleu |
| Finition externe | Paume enduite |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Nylon, Spandex |
| Type de produit | Gants sans coutures |
| Dimensions | 9 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur