Learn More
Ansell Gants de protection chimique à usage intensif AlphaTec™ 87-108
Code produit. 17245106 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17245106
Marque: Ansell 87108105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants de protection chimique à usage intensif AlphaTec™ 87-108 sont dotés d’une protection mécanique et chimique satisfaisantes dans les environnements à usage intensif
  • Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
  • Flexibilité et élasticité satisfaisantes pour empêcher les déchirures
  • Chlorés pour durcir et nettoyer la surface des gants
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industrie
Couleur Noir
Latex Free Non
Matériau Caoutchouc
Palm Thickness (English) 0.0591 in.
Palm Thickness (Metric) 1.5 mm
Type de produit Chemical Protection Gloves
Dimensions 10,5
Épaisseur (impériale) 59 mil
Épaisseur (métrique) 1,5 mm