Learn More
Ansell Gants en latex résistant aux produits chimiques et lourds AlphaTec™ 87-063 avec diamant en relief
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
12 paires
Descripción
- Les gants en latex sont revêtus 100 % coton pour un plus grand confort utilisateur
- Conception à poids lourd avec manchette étendue pour une protection supplémentaire
- Manchette à bord roulé pour une plus grande résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- L’épaisseur des gants de 0,75 mm assure une protection chimique et mécanique
- Le motif picot en relief sur les paumes et les doigts pour une meilleure préhension d’éléments humides et secs
- AQL 0,65
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Couleur | Jaune |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Matériau | Latex |
| Dimensions | 9,5 |
| Épaisseur (impériale) | 30 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
| Norme EN388 | 3110A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKLNPT |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido