Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
Click to view available options
Dimensions:
10,5
7,5
8,5
9,5
Description
- Les gants en latex sont revêtus 100 % coton pour un plus grand confort utilisateur
- Conception à poids lourd avec manchette étendue pour une protection supplémentaire
- Manchette à bord roulé pour une plus grande résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- L’épaisseur des gants de 0,75 mm assure une protection chimique et mécanique
- Le motif picot en relief sur les paumes et les doigts pour une meilleure préhension d’éléments humides et secs
- AQL 0,65
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Couleur | Jaune |
Finition externe | Entièrement texturé |
Matériau | Latex |
Dimensions | 8,5 |
Épaisseur (impériale) | 30 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
Norme EN388 | 3110A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKLNPT |