Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Click to view available options
Dimensions:
10
Description
- Bonne prise en main dans les environnements humides et secs, grâce à la finition rugueuse.
- Doublure sans coutures en polyamide - Revêtement en latex de caoutchouc naturel au niveau de la main, revêtement lisse sur la manchette.
- NQA 1,5
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Type de denrées alimentaires : Caoutchouc|Catégorie III|Conformes REACH |
Applications | Industrie |
Couleur | Bleu |
Jetable | Non |
Latex Free | Non |
Matériau | PA |
Type de produit | Gants industriels |
Dimensions | 10 |
Longueur (impériale) | 12 in |
Longueur (métrique) | 300 mm |