Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Descripción
Gants lourds en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) pour boîtes à gants isolantes fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure approuvés par la FDA, qui réduisent le nombre de changements de gants requis.
- Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4111
- Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
- Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
- Confortables et souples, avec une grande sensibilité
- Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
- Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
- Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Especificaciones
Especificaciones
Couleur | Noir |
Matériau | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) |
Dimensions | 9.5 |
Temperature (Metric) Max | 130°C |
Épaisseur (métrique) | 0,6 mm |
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, électronique |
Taille du port (métrique) | 300 mm |
Résistant à | Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants |
Séries | 85-505 |
Longueur (métrique) | 800 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido