Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Description
Gants lourds en caoutchouc synthétique (CSM) de polyéthylène chlorosulfoné (CSPE) pour boîtes à gants isolantes, pour une protection et un confort accrus dans les environnements critiques.
- Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4101
- Matériau souple et flexible, conçu pour une utilisation aisée
- Résiste au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
- Coloration blanche pour une détection aisée des contaminations
- Augmentation de l’épaisseur (0,6 mm) pour une durabilité accrue
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
- Applications idéales : produits pharmaceutiques
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc cassé |
Matériau | CSM (polyéthylène chlorosulfoné) |
Dimensions | 11 |
Temperature (Metric) Max | 120°C |
Épaisseur (métrique) | 0,6 mm |
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique |
Taille du port (métrique) | 250 mm |
Résistant à | Acides et bases concentrés |
Séries | 85-303 |
Longueur (métrique) | 800 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu