Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 paire
Description
Gants de poids moyen en caoutchouc synthétique (CSM) de polyéthylène chlorosulfoné (CSPE) pour boîtes à gants isolantes, pour une protection et un confort accrus dans les environnements critiques.
- Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4101
- Applications idéales : produits pharmaceutiques
- Matériau souple et flexible, conçu pour une utilisation aisée
- Résiste au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
- Coloration blanche pour une détection aisée des contaminations
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | CSM (polyéthylène chlorosulfoné) |
| Type de produit | Isolator Gloves |
| Dimensions | 11 |
| Temperature (Metric) Max | 120°C |
| Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique |
| Taille du port (métrique) | 203 mm |
| Afficher plus |