Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530
GREENER_CHOICE
Product Code. p-8004904 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
6 paires
Product Code. 12659731
missing translation for 'mfr': Ansell™ 58530B110
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell GripTM garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication, ce qui réduit considérablement la probabilité de fuite chimique sur la peau.
  • Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
  • Adaptés aux applications intérieures
  • Doublure en nylon
  • Manchette de gants
  • Vert marin, gris anthracite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industrial
Couleur Vert, Gris
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.045 in.
Palm Thickness (Metric) 1.15 mm
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 11
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Acrylique
Doublure Acrylique noir
Quantité 6 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 58-530 B