Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
Dextérité améliorée grâce à la protection chimique légère et technologie ANSELL GRIP™
136.00€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | EN ISO 374-1:2016 / Type A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016 /Virus, EN 388:2016/X121A |
Classification | Catégorie III |
Zone enduite | Liaison |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15836942
|
Ansell™
58128070 |
7 |
136.00€
12 paires |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15846942
|
Ansell™
58128080 |
8 |
136.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15856942
|
Ansell™
58128090 |
9 |
136.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15866942
|
Ansell™
58128100 |
10 |
136.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15876942
|
Ansell™
58128110 |
11 |
136.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Grâce à sa formulation “unique de la technologie de nitrile mince”, le nouveau gant AlphaTec™ 58-128 apporte une nouvelle dimension aux performances avec une flexibilité optimale, ce qui permet à la main de se déplacer naturellement sans constriction.
- La fine barrière en nitrile offre une protection supérieure des mains contre les liquides de contact irritants. De plus, la technologie Ansell Grip™ offre une manipulation plus précise des petites pièces huileuses ou humides.
- La conception associe un revêtement souple en tricot à armure ouverte et un revêtement de formulation en nitrile extensible pour une meilleure dextérité, une plus grande tactilité et un meilleur confort
Spécification
Nitrile | |
Catégorie III | |
Nitrile | |
Dextérité améliorée grâce à la protection chimique légère et technologie ANSELL GRIP™ | |
Gris, Vert | |
Non | |
Qualité industrielle | |
Oui | |
Non stérile | |
0.175 mm | |
Protection contre les produits chimiques et les liquides | |
Structuré | |
Liaison | |
12 paires/sachet ; 144 paires/carton | |
Série AlphaTec™ |
EN ISO 374-1:2016 / Type A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016 /Virus, EN 388:2016/X121A | |
Liaison | |
Index | |
Nitrile | |
1,5 | |
Tampon de sable | |
Spécifique | |
Sans poudre | |
58 / 128, 58-128 | |
Doigt complet | |
green | |
Nylon | |
Sachet en PE / boîte en carton | |
JKOPST |