Learn More
Ansell AlphaTec™ 58008 Gant de protection de bras
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Polymère de nitrile, pour une excellente protection mécanique et une résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures
- Les gants ALPHATEC 58-008 bénéficient d’une protection chimique de type A en vertu de la nouvelle norme ENISO 374:2016
- Préhension en losanges, pour une meilleure préhension dans les environnements secs et humides
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, contact avec les denrées alimentaires |
Chlorinated | Oui |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Vert |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 10 |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Long |
Doublure | Doublés |