Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-303 Neoprene Isolator Gloves
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Taille 10
Description
- Heavyweight thickness (30 mil/0.76 mm) increases durability, augmenting chemical and physical resistance
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Couleur | Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Neoprene Polymer |
| Type de produit | Isolator Gloves |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (impériale) | 30 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.76 mm |
| Type de manchette de gant | À bord roulé |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction