Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- La construction en latex assure la protection contre les déchirures, les abrasions, les coupures et les perforations
- Protection efficace dans des environnements physiques, usage moyen
- Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace
- Une grande variété de tailles sont disponibles pour s’adapter aux boîtes à gants isolantes
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Contenu et stockage | Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, stockez-les dans un environnement sec et sombre dans l’emballage d’origine |
Couleur | Naturel |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (impériale) | 20 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,51 mm |
Norme EN388 | 2020X |