Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Trousers
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- Conception protectrice
- Sans silicone
Spécification
Spécification
Dimensions | M |
Matériau | Tissu laminé barrière non tissé multicouche |
Couleur | Vert |
Type de couture | Soudées et scellées |
Certifications / conformité (Europe) | Protection partielle du corps uniquement, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
Modèle | G40T301 |
À utiliser avec (application) | Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux |