Description
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- Conception protectrice
- Sans silicone
Spécification
Spécification
Dimensions | L |
Matériau | Tissu laminé barrière non tissé multicouche |
Couleur | Vert |
Type de couture | Soudées et scellées |
Certifications / conformité (Europe) | Protection partielle du corps uniquement, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
Modèle | G40T230 |
À utiliser avec (application) | Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux |
Poids (métrique) | 103 gsm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Veste AlphaTec™ 4000 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu