Learn More
Ansell Gants en nitrile réutilisables Alphatec™ 37-210 avec technologie UltraGrip™
Code produit. p-7215015 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 16865200
Marque: Ansell 37210070
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La technologie UltraGrip™ offre une préhension innovante grâce au diamant en relief sur la surface du gant pour des capacités de préhension améliorées dans des conditions humides et huileuses.
  • Gants en nitrile réutilisables conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments
  • Le motif diamant en relief améliore les capacités de préhension dans des conditions humides ou huileuses
  • Les gants maintiennent la flexibilité et la dextérité, même à basse température
  • Utilisez seul ou comme gant extérieur sur les revêtements thermiques ou gants résistants aux coupures
  • La formulation sans latex ne présente aucun risque d’allergie de type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Couleur Bleu
Jetable Non
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 8 mil
Norme EN388 3001X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
Séries 37-210