Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Apron
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modèle:
Y30W215
Description
- Légères et robustes
Spécification
Spécification
Dimensions | L |
Matériau | Laminé barrière multicouche non tissé |
Couleur | Jaune |
À utiliser avec (application) | Fuites, déversements ou autres rejets inattendus, chargement et déchargement de camions et de véhicules, chargement de camions et de véhicules, inspection de produits, nettoyage des usines et des machines |
Poids (métrique) | 80 gsm |
Modèle | Y30W215 |
Type de couture | Soudé |