Description
- Tissu perméable à l’air et à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique
- À très faible peluchage pour réduire le risque de contamination croisée dans les zones critiques
- Excellente classification pour la protection contre les agents biologiques conformément à la norme EN 14126 et à la norme ASTM F 1671 pour la pénétration de sang, de liquides organiques et d’agents pathogènes à diffusion hématogène
- Certifié étanche aux liquides de type 3-B
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
Matériau | Laminé en polypropylène microporeux non tissé |
Couleur | Blanc |
Type de couture | Coutures recouvertes d’un ruban adhésif, Taped |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
À utiliser avec (application) | Transfert de liquides et de solides, fuites, déversements ou autres rejets inattendus, désinfection et assainissement des usines, nettoyage des réservoirs, intervention d’urgence, nettoyage des déversements ou fuites, entretien, environnements contaminés |
Poids (métrique) | 65 gsm |
Modèle | W25T122 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell AlphaTec™ 2500 PLUS >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu