Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modèle:
W20T103
W20T111
W20T122
Description
- Confortable à porter avec un tissu perméable à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique
- Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Faible peluchage pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
- Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
Spécification
Spécification
Dimensions | S |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux non tissé |
Couleur | Blanc |
Type de couture | Coutures recouvertes d’un ruban adhésif, Taped |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, DIN 32781:2010 |
Comprend | Combinaison avec col |
À utiliser avec (application) | Peinture sur le corps, y compris l’inspection des surfaces, nettoyage des installations et des machines, applications de fibre de verre/résine/fibres céramiques, inspection des produits, chargement et transport |
Poids (métrique) | 63 gsm |
Modèle | W20T103 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu